Drukuj
3,4-Diaminobenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
705985-25G 705985-5G
SIAL705985-25GEA 0 PLN
SIAL705985-25G SIAL705985-5G
3,4-Diaminobenzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 108…110 °C
Numer MDL: MFCD00017098
Numer CAS: 36692-49-6