3,4-Diaminobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Diamino benzoate, 3,4-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-diaminobenzoate
A14656.06
A14656.14
A14656.06EA
528
PLN
A14656.06
A14656.14
3,4-Diaminobenzoesan metylu 98%
3,4-Diaminobenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 36692-49-6
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 2091675
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 105…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017098 Numer CAS: 36692-49-6 |