3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20620.06
B20620.14
B20620.06EA
241
PLN
B20620.06
B20620.14
3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 618-73-5
Molecular Formula: C7H7NO4
Formula Weight: 169.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2644549
Formuła:
C₇H₇NO₄ Temp. Wrzenia: 403 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014800 Numer CAS: 618-73-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-561-5 |