Drukuj
Kwas 2-pirydynoboronowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Pyridinylboronic acid, Pyridine-2-boronic acid
H53314.MD H53314.03
H53314.MDEA 1290 PLN
H53314.MD H53314.03
Kwas 2-pirydynoboronowy 95%
Kwas 2-pirydynoboronowy
Purity: 95% CAS No.: 197958-29-5 Molecular Formula: C5H6BNO2 Formula Weight: 122.92 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00151844
Formuła: C₅H₆BNO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Numer MDL: MFCD00151844
Numer CAS: 197958-29-5