2-Nitrobenzenesulphonamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15689.06
A15689.09
A15689.14
A15689.22
A15689.06EA
429
PLN
A15689.06
A15689.09
A15689.14
A15689.22
2-Nitrobenzenesulphonamide ≥98%
2-Nitrobenzenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 5455-59-4
Molecular Formula: C6H6N2O4S
Formula Weight: 202.19
Melting Point: 188-194°
Beilstein Reference: 2214215
Formuła:
C₆H₆N₂O₄S Temp. topnienia: 188…194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009807 Numer CAS: 5455-59-4 |