2-Nitrobenzamide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14084.09
A14084.18
A14084.09EA
240
PLN
A14084.09
A14084.18
2-Nitrobenzamide ≥98%
2-Nitrobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 610-15-1
Molecular Formula: C7H6N2O3
Formula Weight: 166.14
Melting Point: 174-178°
Boiling Point: 317°
MDL No.: MFCD00007976
Formuła:
C₇H₆N₂O₃ Temp. Wrzenia: 317 °C Temp. topnienia: 174…178 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007976 Numer CAS: 610-15-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-208-5 |