2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 2-Methyl-5-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A14760.14
A14760.06
A14760.14EA
1630
PLN
A14760.14
A14760.06
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 121-02-8
Molecular Formula: C7H6ClNO4S
Formula Weight: 235.65
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆ClNO₄S Temp. Wrzenia: 135…137 °C (0,7 mmHg) Temp. topnienia: 42…46 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051695 Numer CAS: 121-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-444-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |