Drukuj
2-Metylo-4(5)-nitroimidazol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Metylo-4-nitroimidazol, 2-Metylo-5-nitroimidazol
159470500 159472500
ACRO159470500EA 216 PLN
ACRO159470500 ACRO159472500
2-Metylo-4(5)-nitroimidazol 99%
2-Metylo-4(5)-nitroimidazol
Formuła: C₄H₅N₃O
Temp. topnienia: 252…254 °C
Numer MDL: MFCD00005191
Numer CAS: 88054-22-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-790-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %