2-Metylo-4(5)-nitroimidazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Metylo-4-nitroimidazol, 2-Metylo-5-nitroimidazol
A12569.18
A12569.30
A12569.18EA
298
PLN
A12569.18
A12569.30
2-Metylo-4(5)-nitroimidazol ≥99%
2-Metylo-4(5)-nitroimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 696-23-1
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 251-254°
Beilstein Reference: 4032
Formuła:
C₄H₅N₃O Temp. topnienia: 251…254 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005191 Numer CAS: 696-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-790-3 |