Drukuj
2-Metyloacetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E35400-100G E35400-25G
SIALE35400-100GEA 586 PLN
SIALE35400-100G SIALE35400-25G
2-Metyloacetooctan etylu, Sigma-Aldrich®
2-Metyloacetooctan etylu
Formuła: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 187
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1.0238 g/cm³ (15.3 °C)
Numer MDL: MFCD00009164
Numer CAS: 609-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-179-9