2-Metyloacetooctan etylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
A11629.14
A11629.22
A11629.36
A11629.14EA
267
PLN
A11629.14
A11629.22
A11629.36
2-Metyloacetooctan etylu 95%
2-Metyloacetooctan etylu
Purity: 95%
CAS No.: 609-14-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Ester-like
Melting Point: -45°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 1071742
MDL No.: MFCD00009164
Formuła:
C₇H₁₂O₃ MW: 144.17 g/mol Temp. Wrzenia: 185 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 1.019 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009164 Numer CAS: 609-14-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-179-9 |