2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19902.03
L19902.06
L19902.03EA
168
PLN
L19902.03
L19902.06
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 21320-91-2
Molecular Formula: C7H6ClNO5S
Formula Weight: 251.65
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 2136023
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094697
Formuła:
C₇H₆ClNO₅S Temp. topnienia: 96…99 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094697 Numer CAS: 21320-91-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |