2-Merkaptoimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01346.03
L01346.06
L01346.14
L01346.03EA
373
PLN
L01346.03
L01346.06
L01346.14
2-Merkaptoimidazol ≥98%
2-Merkaptoimidazol
Purity: 98+%
CAS No.: 872-35-5
Molecular Formula: C3H4N2S
Formula Weight: 100.14
Melting Point: 222-227°
Beilstein Reference: 105775
Formuła:
C₃H₄N₂S Temp. topnienia: 222…227 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005188 Numer CAS: 872-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-823-4 |