Drukuj
2-Merkaptobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M3205-500G M3205-100G M3205-5G
SIALM3205-500GEA 392 PLN
SIALM3205-500G SIALM3205-100G SIALM3205-5G
2-Merkaptobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Merkaptobenzimidazol
Formuła: C₇H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 154 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00466107
Numer CAS: 583-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-502-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III