2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20570.06
B20570.14
B20570.22
B20570.06EA
213
PLN
B20570.06
B20570.14
B20570.22
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol ≥99%
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 37052-78-1
Molecular Formula: C8H8N2OS
Formula Weight: 180.23
Melting Point: 255-259°
Beilstein Reference: 3605123
Formuła:
C₈H₈N₂OS Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 255…259 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134581 Numer CAS: 37052-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 253-326-2 |