Drukuj
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-Methoxybenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole
275370250 275370050
ACRO275370250EA 603 PLN
ACRO275370250 ACRO275370050
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol 99+%
2-Merkapto-5-metoksybenzimidazol
Formuła: C₈H₈N₂OS
MW: 180.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 400
Temp. topnienia: 255…262 °C
Numer MDL: MFCD00134581
Numer CAS: 37052-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 253-326-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥99.0 %