2-Jodo-1-metyloimidazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
H51862.MD
H51862.03
H51862.MDEA
440
PLN
H51862.MD
H51862.03
2-Jodo-1-metyloimidazol ≥97%
2-Jodo-1-metyloimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 37067-95-1
Molecular Formula: C4H5IN2
Formula Weight: 208.00
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD00661606
Formuła:
C₄H₅IN₂ Temp. topnienia: 79…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00661606 Numer CAS: 37067-95-1 |