2-Hydroksykarbazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27765.14
H27765.06
H27765.14EA
5260
PLN
H27765.14
H27765.06
2-Hydroksykarbazol ≥97%
2-Hydroksykarbazol
Purity: 97%
CAS No.: 86-79-3
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Odour: Odourless
Melting Point: 262-273°
MDL No.: MFCD00004962
Formuła:
C₁₂H₉NO Temp. topnienia: 262…273 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004962 Numer CAS: 86-79-3 Numer WE (dawny EINECS): 201-699-7 |