Drukuj
2-Hydroksybenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
H19859-25G H19859-5G
SIALH19859-25GEA 478 PLN
SIALH19859-25G SIALH19859-5G
2-Hydroksybenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Hydroksybenzimidazol
Formuła: C₇H₆N₂O
Temp. topnienia: 320…322 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00127894
Numer CAS: 615-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-412-4