Drukuj
2-Hydroksybenzimidazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 488 PLN
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroksybenzimidazol 97%
2-Hydroksybenzimidazol
Formuła: C₇H₆N₂O
Temp. topnienia: 314…316 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00127894
Numer CAS: 615-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-412-4
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %