2-Hydroksybenzimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
A18324.09EA
310
PLN
A18324.09
A18324.18
A18324.22
A18324.30
2-Hydroksybenzimidazol ≥98%
2-Hydroksybenzimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 615-16-7
Molecular Formula: C7H6N2O
Formula Weight: 134.14
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 119866
Formuła:
C₇H₆N₂O Temp. topnienia: 314…316 °C Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00127894 Numer CAS: 615-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-412-4 |