2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52365.MD
H52365.03
H52365.06
H52365.MDEA
573
PLN
H52365.MD
H52365.03
H52365.06
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 367-83-9
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
MDL No.: MFCD00272566
Formuła:
C₈H₇FO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00272566 Numer CAS: 367-83-9 |