2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32033.06
H32033.14
H32033.06EA
757
PLN
H32033.06
H32033.14
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 146137-76-0
Molecular Formula: C7H4FlO
Formula Weight: 250.01
Melting Point: 42-46°
MDL No.: MFCD03093999
Formuła:
C₇H₄FIO Temp. topnienia: 42…46 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093999 Numer CAS: 146137-76-0 |