2-Fluoro-4-metylobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-p-tolylaldehyde, 2-Fluoro-4-tolualdehyde, 2-Fluoro-p-tolualdehyde
H26626.03
H26626.06
H26626.03EA
696
PLN
H26626.03
H26626.06
2-Fluoro-4-metylobenzaldehyd ≥97%
2-Fluoro-4-metylobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 146137-80-6
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Refractive Index: 1.5240
Formuła:
C₈H₇FO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094325 Numer CAS: 146137-80-6 |