Drukuj
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)propan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
93370-1KG 93370-250G
SIAL93370-1KGEA 300 PLN
SIAL93370-1KG SIAL93370-250G
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)propan, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)propan
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004694
Numer CAS: 77-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-074-9