Drukuj
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)propan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
164650010 164650025 164655000 164650100
ACRO164650010EA 314 PLN
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000 ACRO164650100
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)propan 98%
1,1,1-Tris(hydroksymetylo)propan
Formuła: C₆H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 160 °C (,7hPa)
Temp. topnienia: 56…60 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004694
Numer CAS: 77-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-074-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥57 °C
Water ≤0.1 %
Ash ≤0.0015 %
Acidity ≤0.002 % (as Formic acid)
Hydroxyl value ≥1235 mg KOH/g