Drukuj
2-Etyloheksano-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Glikol oktylenowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
E29125-1KG E29125-500G
SIALE29125-1KGEA 543 PLN
SIALE29125-1KG SIALE29125-500G
2-Etyloheksano-1,3-diol, Sigma-Aldrich®
2-Etyloheksano-1,3-diol
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 244 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004578
Numer CAS: 94-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-377-9