Drukuj
2-Etyloheksano-1,3-diol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118510010 118512500
ACRO118510010EA 545 PLN
ACRO118510010 ACRO118512500
2-Etyloheksano-1,3-diol 99%
2-Etyloheksano-1,3-diol
Formuła: C₈H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 244 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0,9422 g/cm³
Temp. Zapłonu: 136 °C
Numer MDL: MFCD00004578
Numer CAS: 94-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-377-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4495 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.05 mg KOH/g