2-Etyloheksano-1,3-diol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Glikol oktylenowy
A10898.AP
A10898.0D
A10898.0F
A10898.APEA
376
PLN
A10898.AP
A10898.0D
A10898.0F
2-Etyloheksano-1,3-diol ≥97%
2-Etyloheksano-1,3-diol
Purity: 97%
CAS No.: 94-96-2
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point: 241-249°
MDL No.: MFCD00004578
Formuła:
C₈H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 241…249 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 0,9422 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004578 Numer CAS: 94-96-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-377-9 |