2-Winylopiridyna ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97%
CAS No.: 100-69-6
Molecular Formula: C7H7N
Formula Weight: 105.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.5500
Odour: Pungent
Melting Point: -50°
Boiling Point: 159°
Beilstein Reference: 104505
UN No.: 3073
MDL No.: MFCD00006355
Formuła:
C₇H₇N Temp. Wrzenia: 159 °C Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0,974 Temp. Zapłonu: 47 °C (117 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006355 Numer CAS: 100-69-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-879-8 Jednostka: 3073 ADR: 6.1,II |