Drukuj
2-Winylopiridyna 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
158000050 158002500 158000010
ACRO158000050EA 182 PLN
ACRO158000050 ACRO158002500 ACRO158000010
2-Winylopiridyna 97% stabilised
2-Winylopiridyna
Formuła: C₇H₇N
Temp. Wrzenia: 159 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,9983 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006355
Numer CAS: 100-69-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-879-8
Jednostka: 3073
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %