Drukuj
2-Acetylofuran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W316318-10KG-K W316318-1KG-K W316318-5KG-K
SIALW316318-10KG-KEA 3040 PLN
SIALW316318-10KG-K SIALW316318-1KG-K SIALW316318-5KG-K
2-Acetylofuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetylofuran
Formuła: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 183
Temp. topnienia: 29…33 °C
Gęstość: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003242
Numer CAS: 1192-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-757-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II