Drukuj
2-Acetylofuran 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Furyl methyl ketone, 1-(Furan-2-yl)ethanone
102551000 102552500
ACRO102551000EA 270 PLN
ACRO102551000 ACRO102552500
2-Acetylofuran 99%
2-Acetylofuran
Formuła: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 67 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 29…30 °C
Gęstość: 1.098 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003242
Numer CAS: 1192-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-757-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %