2-Cyjano-3-metylopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
L19456.06
L19456.14
L19456.22
L19456.06EA
289
PLN
L19456.06
L19456.14
L19456.22
2-Cyjano-3-metylopirydyna ≥98%
2-Cyjano-3-metylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 20970-75-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 141°/38mm
Beilstein Reference: 112001
MDL No.: MFCD00190585
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. Wrzenia: 141 °C (38 mmHg) Temp. topnienia: 84…87 °C Temp. Zapłonu: 115 °C (239 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190585 Numer CAS: 20970-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 244-131-3 |