Drukuj
Chlorek (2-chloroetylo)sulfonylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
404610250 404610050
ACRO404610250EA 423 PLN
ACRO404610250 ACRO404610050
Chlorek (2-chloroetylo)sulfonylu 95%
Chlorek (2-chloroetylo)sulfonylu
Formuła: C₂H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 78 °C (9 mmHg)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007461
Numer CAS: 1622-32-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-594-1
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)