Chlorek (2-chloroetylo)sulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2-Chloroethyl)sulphonyl chloride
A15377.30
A15377.09
A15377.18
A15377.22
A15377.30EA
5440
PLN
A15377.30
A15377.09
A15377.18
A15377.22
Chlorek (2-chloroetylo)sulfonylu ≥98%
Chlorek (2-chloroetylo)sulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 1622-32-8
Molecular Formula: C2H4Cl2O2S
Formula Weight: 163.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₂H₄Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 203 °C Temp. topnienia: 3 °C Gęstość: 1,560 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00007461 Numer CAS: 1622-32-8 Numer WE (dawny EINECS): 216-594-1 ADR: 6.1,I |