2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
L07629.06
L07629.03
L07629.06EA
2160
PLN
L07629.06
L07629.03
2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 25300-37-2
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.09
Refractive Index: 1.5810
Boiling Point: 132-134°/0.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051767
Formuła:
C₇H₆Cl₂O₂S Temp. Wrzenia: 132…134 °C (0,5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051767 Numer CAS: 25300-37-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |