Drukuj
2-Chloro-6-metylo-5-nitropirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
360820010 360820050
ACRO360820010EA 175 PLN
ACRO360820010 ACRO360820050
2-Chloro-6-metylo-5-nitropirydyna 98%
2-Chloro-6-metylo-5-nitropirydyna
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234160
Numer CAS: 22280-60-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %