Drukuj
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine
360830010 360830050
ACRO360830010EA 354 PLN
ACRO360830010 ACRO360830050
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03085820
Numer CAS: 56057-19-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 74 °C
GC ≥97.5 %