2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-4-iodo-3-picoline
H50107.03
H50107.06
H50107.03EA
1010
PLN
H50107.03
H50107.06
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 95%
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Purity: 95%
CAS No.: 153034-88-9
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 106-107°
MDL No.: MFCD03095293
Formuła:
C₆H₅ClIN MW: 253.47 g/mol Temp. topnienia: 106…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095293 Numer CAS: 153034-88-9 |