Drukuj
2-Chloroacetooctan metylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
179900100 179900500
ACRO179900100EA 516 PLN
ACRO179900100 ACRO179900500
2-Chloroacetooctan metylu 95%
2-Chloroacetooctan metylu
Formuła: C₅H₇ClO₃
Temp. Wrzenia: 137 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008757
Numer CAS: 4755-81-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-286-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4475 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %