Acetonitryl, bezwodny (max. 0,0010% H2O) ≥99.8%
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cyjanek metylu
, Nitryl kwasu octowego
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83676.230EA
632
PLN
83676.230
83676.290
83676.269
Acetonitryl, bezwodny (max. 0,0010% H2O) ≥99.8%
Acetonitryl
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45,7 °C Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 13,00071 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 10 ppm |