Drukuj
Jodek 2-chloro-1-metylopirydyniowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
189260250 189261000 189260050
ACRO189260250EA 308 PLN
ACRO189260250 ACRO189261000 ACRO189260050
Jodek 2-chloro-1-metylopirydyniowy 97%
Jodek 2-chloro-1-metylopirydyniowy
Formuła: C₆H₇ClIN
Temp. topnienia: 195…200 °C
Numer MDL: MFCD00011984
Numer CAS: 14338-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 238-288-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %