Jodek 2-chloro-1-metylopirydyniowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12820.14
A12820.22
A12820.36
A12820.14EA
381
PLN
A12820.14
A12820.22
A12820.36
Jodek 2-chloro-1-metylopirydyniowy ≥97%
Jodek 2-chloro-1-metylopirydyniowy
Purity: 97%
CAS No.: 14338-32-0
Molecular Formula: C6H7ClIN
Formula Weight: 255.49
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3572320
Merck Reference: 14,6301
MDL No.: MFCD00011984
Formuła:
C₆H₇ClIN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011984 Numer CAS: 14338-32-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-288-7 Klasyfikacja Merck : 14,6301 |