2-Chloro-1-methylimidazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H51867.MD
H51867.03
H51867.MDEA
599
PLN
H51867.MD
H51867.03
2-Chloro-1-methylimidazole ≥97%
2-Chloro-1-methylimidazole
Purity: 97+%
CAS No.: 253453-91-7
Molecular Formula: C4H5ClN2
Formula Weight: 116.55
Melting Point: -10°
MDL No.: MFCD02179531
Formuła:
C₄H₅ClN₂ Temp. topnienia: –10 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179531 Numer CAS: 253453-91-7 |