2-Butylofuran ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 4466-24-4
Molecular Formula: C8H12O
Formula Weight: 124.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(89°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 107045
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00047071
Formuła:
C₈H₁₂O Temp. Wrzenia: 153…154 °C Gęstość: 0,886 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) |
Numer MDL:
MFCD00047071 Numer CAS: 4466-24-4 Numer WE (dawny EINECS): 224-732-7 ADR: 3,III |