2-Bromobenzimidazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromo-1H-benzimidazole
H26183.03
H26183.06
H26183.03EA
590
PLN
H26183.03
H26183.06
2-Bromobenzimidazol ≥99%
2-Bromobenzimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 54624-57-6
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 195-201°
MDL No.: MFCD00160009
Formuła:
C₇H₅BrN₂ Temp. topnienia: 195…201 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00160009 Numer CAS: 54624-57-6 |