Kwas 6-Bromo-m-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32927.03
H32927.06
H32927.03EA
175
PLN
H32927.03
H32927.06
Kwas 6-Bromo-m-toluilowy ≥98%
Kwas 6-Bromo-m-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 6967-82-4
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
MDL No.: MFCD00079722
Formuła:
C₈H₇BrO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079722 Numer CAS: 6967-82-4 |