2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19713.03
L19713.06
L19713.03EA
220
PLN
L19713.03
L19713.06
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 351003-45-7
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Refractive Index: 1.5780
Boiling Point: 264-265°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD03094149
Formuła:
C₆H₃BrClFO₂S Temp. Wrzenia: 264…265 °C Gęstość: 1,870 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03094149 Numer CAS: 351003-45-7 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |