2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17140.03
A17140.06
A17140.14
A17140.03EA
202
PLN
A17140.03
A17140.06
A17140.14
2-Adamantylamine hydrochloride ≥98%
2-Adamantylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 10523-68-9
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₈ClN Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00074743 Numer CAS: 10523-68-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-074-2 |